4-Metil-2-pentino ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H53442.03
H53442.06
H53442.14
H53442.03EA
34.3
EUR
H53442.03
H53442.06
H53442.14
4-Metil-2-pentino ≥97%
4-Metil-2-pentino
Purity: 97%
CAS No.: 21020-27-9
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -12°(-10°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 71-73°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041615
Formula:
C₆H₁₀ Pto. Ebullición: 71…73 °C Densidad: 0,711 Pto. de inflamación: –12 °C (10 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041615 Núm. CAS: 21020-27-9 ADR: 3,II |