Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo 92%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
312340250 312340050 312341000
ACRO312340250EA 99.1 EUR
ACRO312340250 ACRO312340050 ACRO312341000
Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo 92%
Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo
Formula: C₄F₁₀O₂S
MW: 302.09 g/mol
Pto. Ebullición: 64 °C
Densidad: 1.68 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007422
Núm. CAS: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90 %