Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
B21322.06
B21322.14
B21322.22
B21322.06EA
31.7
EUR
B21322.06
B21322.14
B21322.22
Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo ≥90%
Fluoruro de perfluorobutano-1-sulfonilo
Purity: 90+%
CAS No.: 375-72-4
Molecular Formula: CF3(CF2)3SO2F
Formula Weight: 302.09
Flash Point: None
Refractive Index: 1.2810
Melting Point: -110°
Boiling Point: 65-66°
Beilstein Reference: 1813589
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007422
Formula:
C₄F₁₀O₂S MW: 302.09 g/mol Pto. Ebullición: 65…66 °C Pto. de fusión: –110 °C Densidad: 1.750 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007422 Núm. CAS: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN: 3265 ADR: 8 II |