2-Clorociclohexanona 95% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
108960250 108961000 108960050
ACRO108960250EA 106 EUR
ACRO108960250 ACRO108961000 ACRO108960050
2-Clorociclohexanona 95% estabilizado
2-Clorociclohexanona
Formula: C₆H₉ClO
MW: 132,59 g/mol
Pto. Ebullición: 82…83 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001626
Núm. CAS: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
ADR: 9,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.2 % CaCO3/MgO (1:1)