2-Clorociclohexanona ≥97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Estabilización: Stabilised with calcium carbonate/magnesium oxide
A18613.09 A18613.18 A18613.30
A18613.09EA 57 EUR
A18613.09 A18613.18 A18613.30
2-Clorociclohexanona ≥97% estabilizado
2-Clorociclohexanona
Stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide
Purity: 97% CAS No.: 822-87-7 Molecular Formula: C6H9ClO Formula Weight: 132.59 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 82°(180°F) Refractive Index: 1.4840 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 82-83°/10mm Beilstein Reference: 774100 MDL No.: MFCD00001626
Formula: C₆H₉ClO
Pto. Ebullición: 82…83 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 1,161
Pto. de inflamación: 82 °C (180 °F)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001626
Núm. CAS: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
UN: 3335
ADR: 9,