Fenilfosfonato de dioctilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Di-n-octyl phenylphosphonate
A13468.06 A13468.14 A13468.22
A13468.06EA 46 EUR
A13468.06 A13468.14 A13468.22
Fenilfosfonato de dioctilo ≥97%
Fenilfosfonato de dioctilo
Purity: 97% CAS No.: 1754-47-8 Molecular Formula: C22H39O3P Formula Weight: 382.53 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4795 Boiling Point: 219-220°/0.7mm Beilstein Reference: 2948496 MDL No.: MFCD00009561
Formula: C₂₂H₃₉O₃P
MW: 382.53 g/mol
Pto. Ebullición: 219…220 °C (0.7 mmHg)
Densidad: 0.932
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009561
Núm. CAS: 1754-47-8
EINECS: 217-142-6