2,2-Diphenylacetamide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08485.06
L08485.14
L08485.06EA
78.2
EUR
L08485.06
L08485.14
2,2-Diphenylacetamide ≥98%
2,2-Diphenylacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 4695-13-0
Molecular Formula: C14H13NO
Formula Weight: 211.26
Melting Point: 164-167°
Beilstein Reference: 1871583
Merck Reference: 14,3316
MDL No.: MFCD00025496
Formula:
C₁₄H₁₃NO Pto. de fusión: 164…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025496 Núm. CAS: 4695-13-0 Índice Merck: 14,3316 |