(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA
291640010 291642500 291640050
ACRO291640010EA 164 EUR
ACRO291640010 ACRO291642500 ACRO291640050
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
(Aminomethyl)phosphonic acid
Formula: CH₆NO₃P
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008105
Núm. CAS: 1066-51-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %