(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA
L09833.03
L09833.MD
L09833.06
L09833.03EA
161
EUR
L09833.03
L09833.MD
L09833.06
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
(Aminomethyl)phosphonic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1066-51-9
Molecular Formula: CH6NO3P
Formula Weight: 111.04
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 1701219
Formula:
CH₆NO₃P MW: 111,04 g/mol Pto. de fusión: ∼ 290 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008105 Núm. CAS: 1066-51-9 |