2,4-Dicloro-5-metoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3508-25G D3508-5G
TCIAD3508-25GEA 229 EUR
TCIAD3508-25G TCIAD3508-5G
2,4-Dicloro-5-metoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
2,4-Dicloro-5-metoxipirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179.00 g/mol
Número MDL: MFCD02685670
Núm. CAS: 19646-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abfbcc51c79ca597cfa93f31cba7e284783e72d2&vid=abfbcc51c79ca597cfa93f31cba7e284783e72d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 72.0 deg-C