Cloruro de dietilcarbamoílo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15701.22
A15701.14
A15701.22EA
70.6
EUR
A15701.22
A15701.14
Cloruro de dietilcarbamoílo ≥98%
Cloruro de dietilcarbamoílo
Purity: 98%
CAS No.: 88-10-8
Molecular Formula: C5H10ClNO
Formula Weight: 135.59
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: -32°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 506687
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000636
Formula:
C₅H₁₀ClNO Pto. Ebullición: 186 °C Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 1,070 Pto. de inflamación: 76 °C (168 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000636 Núm. CAS: 88-10-8 EINECS: 201-798-5 UN: 3265 ADR: 8,II |