(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidone
337630010 337630050 337630250
ACRO337630010EA 45.2 EUR
ACRO337630010 ACRO337630050 ACRO337630250
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 99%
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2000 g/mol
Pto. de fusión: 118…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010845
Núm. CAS: 77943-39-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +165° to +175° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)