Dihidro-3,3-dimetilfurano-2,5-diona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethylsuccinicanhydride
308760010 308760050
ACRO308760010EA 86.7 EUR
ACRO308760010 ACRO308760050
Dihidro-3,3-dimetilfurano-2,5-diona 98%
Dihidro-3,3-dimetilfurano-2,5-diona
Formula: C₆H₈O₃
MW: 128,1259 g/mol
Pto. Ebullición: 219…220 °C
Pto. de fusión: 26…30 °C
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022608
Núm. CAS: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
GC ≥97.5 %