5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina) 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
228590010 228590025 228595000 228590100
ACRO228590010EA 106 EUR
ACRO228590010 ACRO228590025 ACRO228595000 ACRO228590100
5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina) 99+%
5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina)
Formula: C₉H₁₁BrN₂O₅
MW: 307.10 g/mol
Pto. de fusión: 191…194 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006529
Núm. CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Ratio of Absorbances 1.45 to 1.55 (A290/A260)
Microbial contamination ≤100 CFU/g (Total count)
Bacterial endotoxins ≤0.1 EU/mg (LAL-test)
Related substances ≤1.0 % (HPLC) Total impurities
Specific optical rotation +20° to +24° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Residual solvents ≤0.1 % (GC) Methanol