5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
H27260.03
H27260.06
H27260.MD
H27260.03EA
125
EUR
H27260.03
H27260.06
H27260.MD
5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina) ≥99%
5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina)
Purity: 99%
CAS No.: 59-14-3
Molecular Formula: C9H11BrN2O5
Formula Weight: 307.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 30395
Merck Reference: 14,1452
Optical Rotation: +31° (c=1 in 0.1N HCl)
MDL No.: MFCD00006529
Formula:
C₉H₁₁BrN₂O₅ MW: 307.10 g/mol Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00006529 Núm. CAS: 59-14-3 EINECS: 200-415-9 |