5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina), Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
203806-1 203806-5
203806-1EA 237 EUR
203806-1 203806-5
5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina), Millipore®
5-Bromo-2'-deoxyuridina (Broxuridina)
Formula: C₉H₁₁BrN₂O₅
Número MDL: MFCD00006529
Núm. CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9