4-(Trifluorometil)benzhidrol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14147.03
L14147.06
L14147.03EA
18.2
EUR
L14147.03
L14147.06
4-(Trifluorometil)benzhidrol ≥97%
4-(Trifluorometil)benzhidrol
Purity: 97%
CAS No.: 395-23-3
Molecular Formula: C14H11F3O
Formula Weight: 252.23
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 122-124°/0.4mm
MDL No.: MFCD00014399
Formula:
C₁₄H₁₁F₃O Pto. Ebullición: 122…124 °C (0,4 mmHg) Pto. de fusión: 59…61 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014399 Núm. CAS: 395-23-3 EINECS: 209-917-2 |