Azidotrimetilsilano 94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trimethylsilyl azide
167930100 167930500 167932500
ACRO167930100EA 75.7 EUR
ACRO167930100 ACRO167930500 ACRO167932500
Azidotrimetilsilano 94%
Azidotrimetilsilano
Formula: C₃H₉N₃Si
Pto. Ebullición: 95…96 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,876 g/cm³
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001986
Núm. CAS: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %