2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14551.0010 8.14551.0050
8.14551.0010EA 75.1 EUR
8.14551.0010 8.14551.0050
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formula: C₇H₁₄OSi
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009852
Núm. CAS: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 142.27 g/mol
Boiling Point 124 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C