(Cianometil)fosfonato de dietilo 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
114270100 114270500 114272500
ACRO114270100EA 80 EUR
ACRO114270100 ACRO114270500 ACRO114272500
(Cianometil)fosfonato de dietilo 96%
(Cianometil)fosfonato de dietilo
Formula: C₆H₁₂NO₃P
MW: 177,14 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C (,4 mmHg)
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001893
Núm. CAS: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4312 to 1.4332 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Additional info Cr2O3: 0.00005 %
Particle size 205 µm (D50) Typical