(Cianometil)fosfonato de dietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10218.14 A10218.22 A10218.36
A10218.14EA 91.6 EUR
A10218.14 A10218.22 A10218.36
(Cianometil)fosfonato de dietilo ≥98%
(Cianometil)fosfonato de dietilo
Purity: 98+% CAS No.: 2537-48-6 Molecular Formula: C6H12NO3P Formula Weight: 177.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 132-135°/1.2mm Beilstein Reference: 1772981 UN No.: 3278 MDL No.: MFCD00001893
Formula: C₆H₁₂NO₃P
Pto. Ebullición: 132…135 °C (1,2 mmHg)
Densidad: 1,094
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001893
Núm. CAS: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III