Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
368780050 368780250
ACRO368780050EA 29.3 EUR
ACRO368780050 ACRO368780250
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Formula: C₁₀H₂₁O₅P
Pto. Ebullición: 152…154 °C (14 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041347
Núm. CAS: 17145-91-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %