Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L09329.06 L09329.14
L09329.06EA 42.8 EUR
L09329.06 L09329.14
Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 17145-91-4 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 105-106°/2mm Beilstein Reference: 1789280 MDL No.: MFCD00041347
Formula: C₁₀H₂₁O₅P
Pto. Ebullición: 105…106 °C (2 mmHg)
Densidad: 1,064
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041347
Núm. CAS: 17145-91-4