Ácido fosfonoacético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12117.09
A12117.14
A12117.22
A12117.09EA
108
EUR
A12117.09
A12117.14
A12117.22
Ácido fosfonoacético ≥98%
Ácido fosfonoacético
Purity: 98+%
CAS No.: 4408-78-0
Molecular Formula: C2H5O5P
Formula Weight: 140.04
Odour: Odourless
Melting Point: 139-146°
Beilstein Reference: 1764355
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004311
Formula:
C₂H₅O₅P Pto. de fusión: 139…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004311 Núm. CAS: 4408-78-0 EINECS: 224-558-1 UN: 3261 ADR: 8,III |