(Iodometil)fosfonato de dietilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13697.06
A13697.14
A13697.22
A13697.06EA
86.8
EUR
A13697.06
A13697.14
A13697.22
(Iodometil)fosfonato de dietilo ≥98%
(Iodometil)fosfonato de dietilo
Purity: 98+%
CAS No.: 10419-77-9
Molecular Formula: C5H12IO3P
Formula Weight: 278.03
Flash Point:
Formula:
C₅H₁₂IO₃P Pto. Ebullición: 112…114 °C (1 mmHg) Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041386 Núm. CAS: 10419-77-9 EINECS: 233-895-3 |