Ioduro de (metil)trifenoxifosfonio 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyltriphenoxyphosphonium iodide
415020050 415020500
ACRO415020050EA 45.4 EUR
ACRO415020050 ACRO415020500
Ioduro de (metil)trifenoxifosfonio 95%
Ioduro de (metil)trifenoxifosfonio
Formula: C₁₉H₁₈IO₃P
Pto. de fusión: 141…146 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011911
Núm. CAS: 17579-99-6
EINECS: 241-551-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to brown Moist powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
GC ≥97.5 %