1,3-Dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-carboxilato de etilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
108310500 108310100 108312500
ACRO108310500EA 82.1 EUR
ACRO108310500 ACRO108310100 ACRO108312500
1,3-Dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-carboxilato de etilo 99+%
1,3-Dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-carboxilato de etilo
Formula: C₁₁H₉NO₄
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005893
Núm. CAS: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration ≥99.0 % (Saponification)