6-Nitrocumarina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14792.06
A14792.14
A14792.06EA
47.6
EUR
A14792.06
A14792.14
6-Nitrocumarina ≥98%
6-Nitrocumarina
Purity: 98+%
CAS No.: 2725-81-7
Molecular Formula: C9H5NO4
Formula Weight: 191.14
Odour: Odourless
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 166079
MDL No.: MFCD00016973
Formula:
C₉H₅NO₄ Pto. de fusión: 186…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016973 Núm. CAS: 2725-81-7 EINECS: 220-341-0 |