7-(Dietilamino)-4-metil-2-benzopirona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
114050050 114051000 114055000
ACRO114050050EA 54.5 EUR
ACRO114050050 ACRO114051000 ACRO114055000
7-(Dietilamino)-4-metil-2-benzopirona 99%
7-(Dietilamino)-4-metil-2-benzopirona
Formula: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231,30 g/mol
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006864
Núm. CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to light purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %