7-(Dietilamino)-4-metil-2-benzopirona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
B21938.22
B21938.36
B21938.22EA
103
EUR
B21938.22
B21938.36
7-(Dietilamino)-4-metil-2-benzopirona 99%
7-(Dietilamino)-4-metil-2-benzopirona
Purity: 99%
CAS No.: 91-44-1
Molecular Formula: C14H17NO2
Formula Weight: 231.30
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 193303
Formula:
C₁₄H₁₇NO₂ MW: 231,30 g/mol Pto. de fusión: 72…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006864 Núm. CAS: 91-44-1 EINECS: 202-068-9 |