4-metilumbeliferona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 90-33-5
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 186-191°
Solubility: Soluble in alcohol. Insoluble in cold water
Beilstein Reference: 142217
Merck Reference: 14,4854
MDL No.: MFCD00006866
Formula:
C₁₀H₈O₃ Pto. de fusión: 186…191 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006866 Núm. CAS: 90-33-5 EINECS: 201-986-7 Índice Merck: 14,4854 |