Cloruro de dimetil-2-mercaptoetilamonio 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115810050 115810250 115811000
ACRO115810050EA 58.8 EUR
ACRO115810050 ACRO115810250 ACRO115811000
Cloruro de dimetil-2-mercaptoetilamonio 95%
Cloruro de dimetil-2-mercaptoetilamonio
Formula: C₄H₁₂ClNS
Pto. de fusión: 154…159 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012633
Núm. CAS: 13242-44-9
EINECS: 236-221-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥94 %
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)