Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19405.06
L19405.03
L19405.06EA
343
EUR
L19405.06
L19405.03
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 33543-78-1
Molecular Formula: C6H8N2O2
Formula Weight: 140.14
Melting Point: 176-178°
Boiling Point: 48-51°/0.3mm
MDL No.: MFCD03426031
Formula:
C₆H₈N₂O₂ Pto. Ebullición: 48…51 °C (0,3 mmHg) Pto. de fusión: 176…178 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03426031 Núm. CAS: 33543-78-1 |