Ácido imidazol-4,5-dicarboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
A17783.06
A17783.14
A17783.22
A17783.06EA
48.5
EUR
A17783.06
A17783.14
A17783.22
Ácido imidazol-4,5-dicarboxílico ≥97%
Ácido imidazol-4,5-dicarboxílico
Purity: 97%
CAS No.: 570-22-9
Molecular Formula: C5H4N2O4
Formula Weight: 156.10
Melting Point: ca 283° dec.
Beilstein Reference: 147774
Formula:
C₅H₄N₂O₄ MW: 156,10 g/mol Pto. de fusión: ∼ 283 °C (desc.) Densidad: 1,749 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005200 Núm. CAS: 570-22-9 EINECS: 209-327-5 |