1-(p-Toluenosulfonil)imidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole
H54191.06
H54191.14
H54191.22
H54191.06EA
66
EUR
H54191.06
H54191.14
H54191.22
1-(p-Toluenosulfonil)imidazol ≥98%
1-(p-Toluenosulfonil)imidazol
Purity: 98+%
CAS No.: 2232-08-8
Molecular Formula: C10H10N2O2S
Formula Weight: 222.26
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 612451
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂S MW: 222.26 g/mol Pto. de fusión: 76…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005285 Núm. CAS: 2232-08-8 EINECS: 218-771-9 |