1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR10542-1G OR10542-5G OR10542-25G
APOSOR10542-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10542-1G APOSOR10542-5G APOSOR10542-25G
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
Número MDL: MFCD02179560
Núm. CAS: 41716-18-1