1-(Trifluoroacetil)imidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00135.09
L00135.18
L00135.09EA
94.2
EUR
L00135.09
L00135.18
1-(Trifluoroacetil)imidazol ≥98%
1-(Trifluoroacetil)imidazol
Purity: 98+%
CAS No.: 1546-79-8
Molecular Formula: C5H3F3N2O
Formula Weight: 164.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4240
Odour: Pungent
Boiling Point: 45-46°/14mm
Beilstein Reference: 608904
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014501
Formula:
C₅H₃F₃N₂O Pto. Ebullición: 45…46 °C (14 mmHg) Densidad: 1,441 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) |
Número MDL:
MFCD00014501 Núm. CAS: 1546-79-8 EINECS: 216-282-5 ADR: 3,III |