4-Cloro-2,6-dimetoxipirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21696.06
B21696.14
B21696.06EA
56.7
EUR
B21696.06
B21696.14
4-Cloro-2,6-dimetoxipirimidina ≥98%
4-Cloro-2,6-dimetoxipirimidina
Purity: 98+%
CAS No.: 6320-15-6
Molecular Formula: C6H7ClN2O2
Formula Weight: 174.59
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 137581
Formula:
C₆H₇ClN₂O₂ Pto. de fusión: 71…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006068 Núm. CAS: 6320-15-6 EINECS: 228-669-6 |