2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2446-1G D2446-5G
TCIAD2446-1GEA 87 EUR
TCIAD2446-1G TCIAD2446-5G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₈O₃
Número MDL: MFCD00671526
Núm. CAS: 35700-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f83570da6ec36ddb99b3a9de0132a5a9b5618f35&vid=f83570da6ec36ddb99b3a9de0132a5a9b5618f35&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 174.0 deg-C