1,3-Dihidroisobenzofurano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A10217.06
A10217.14
A10217.22
A10217.06EA
45
EUR
A10217.06
A10217.14
A10217.22
1,3-Dihidroisobenzofurano ≥98%
1,3-Dihidroisobenzofurano
Purity: 98%
CAS No.: 496-14-0
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 111932
MDL No.: MFCD00005932
Formula:
C₈H₈O Pto. Ebullición: 192 °C Densidad: 1,094 Pto. de inflamación: 63 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005932 Núm. CAS: 496-14-0 EINECS: 207-815-2 |