Dihidrogenoarsenato de amonio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
31493.18
31493.30
31493.18EA
284
EUR
31493.18
31493.30
Dihidrogenoarsenato de amonio ≥98%
Dihidrogenoarsenato de amonio
Purity: 98%
CAS No.: 13462-93-6
Molecular Formula: NH4H2AsO4
Formula Weight: 158.98
Physical Form: Crystalline
Density: 2.311
Refractive Index: 1.577
Melting Point: 300° dec.
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00064864
Formula:
H₆AsNO₄ MW: 158.98 g/mol Pto. de fusión: 300 °C (desc.) Densidad: 2.311 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064864 Núm. CAS: 13462-93-6 EINECS: 236-667-1 UN: 1557 ADR: 6.1 II |