1,3-Ditiano-2-carboxilato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00663.06
L00663.14
L00663.06EA
89.8
EUR
L00663.06
L00663.14
1,3-Ditiano-2-carboxilato de etilo ≥98%
1,3-Ditiano-2-carboxilato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 20462-00-4
Molecular Formula: C7H12O2S2
Formula Weight: 192.30
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5400
Melting Point: 19-21°
Boiling Point: 75-77°/0.2mm
Beilstein Reference: 1424352
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006657
Formula:
C₇H₁₂O₂S₂ Pto. Ebullición: 75…77 °C (0,2 mmHg) Pto. de fusión: 19…21 °C Densidad: 1,220 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006657 Núm. CAS: 20462-00-4 EINECS: 243-838-4 ADR: 3,III |