Thionin(acetate), pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
229840050 229840250
ACRO229840050EA 75.3 EUR
ACRO229840050 ACRO229840250
Thionin(acetate), pure, high purity tinción biológica
Thionin(acetate)
Formula: C₁₄H₁₃N₃O₂S
MW: 287.34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081194
Núm. CAS: 78338-22-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 597 to 601 nm (in water)