Thionin(acetate)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
A18912.06
A18912.14
A18912.06EA
63.6
EUR
A18912.06
A18912.14
Thionin(acetate)
Thionin(acetate)
CAS No.: 78338-22-4
Molecular Formula: C14H13N3O2S
Formula Weight: 287.34
MDL No.: MFCD00081194
Used as a biogical stain
Formula:
C₁₄H₁₃N₃O₂S MW: 287.34 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081194 Núm. CAS: 78338-22-4 |