2-Mercaptobenzoxazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzo[d]oxazole-2-thiol
A12346.14
A12346.22
A12346.14EA
39.8
EUR
A12346.14
A12346.22
2-Mercaptobenzoxazol ≥98%
2-Mercaptobenzoxazole
Purity: 98+%
CAS No.: 2382-96-9
Molecular Formula: C7H5NOS
Formula Weight: 151.19
Melting Point: 189-194°
Beilstein Reference: 119483
Formula:
C₇H₅NOS Pto. de fusión: 189…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005769 Núm. CAS: 2382-96-9 EINECS: 219-191-9 |