(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium bromide
A15288.06 A15288.14
A15288.06EA 26.9 EUR
A15288.06 A15288.14
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(4-Nitrobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98% CAS No.: 2767-70-6 Molecular Formula: C25H21BrNO2P Formula Weight: 478.33 Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00032108
Formula: C₂₅H₂₁BrNO₂P
MW: 478,33 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00032108
Núm. CAS: 2767-70-6
EINECS: 220-444-0