(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12187.06
L12187.14
L12187.06EA
41.9
EUR
L12187.06
L12187.14
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
(4-Cyanobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 99%
CAS No.: 20430-33-5
Molecular Formula: C26H21ClNP
Formula Weight: 413.89
Odour: Odourless
Melting Point: 322-326°
Beilstein Reference: 4630137
MDL No.: MFCD00011752
Formula:
C₂₆H₂₁ClNP Pto. de fusión: 322…326 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011752 Núm. CAS: 20430-33-5 |