(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L00594.09
L00594.18
L00594.09EA
80.8
EUR
L00594.09
L00594.18
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 3462-97-3
Molecular Formula: C26H24ClOP
Formula Weight: 418.91
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 4173378
Formula:
C₂₆H₂₄ClOP MW: 418,91 g/mol Pto. de fusión: 235…239 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031572 Núm. CAS: 3462-97-3 |