Alcian azul 8GX, certificado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Alcian azul 8 GX
400460100 400460250 400461000
ACRO400460100EA 282 EUR
ACRO400460100 ACRO400460250 ACRO400461000
Alcian azul 8GX, certificado
Alcian blue
Formula: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
MW: 1298.86 g/mol
Pto. de fusión: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010720
Núm. CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 615 to 635 nm (in water)
BSC Certification Passes