Alcian azul 8GX, certificado, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Atención
|
Sinónimos:
Alcian azul 8 GX
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3157-10G
A3157-25G
A3157-10G
A3157-25G
A3157-10GEA
272
EUR
A3157-10G
A3157-25G
SIALA3157-10G
SIALA3157-25G
Alcian azul 8GX, certificado, Sigma-Aldrich®
Alcian blue
Formula:
C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010720 Núm. CAS: 33864-99-2 EINECS: 251-705-7 |